Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Optime™ I Øreværn
Shop alle 3M produkter
Model-:
H510A-470-GB
H510B-403-GU
H510F-404-GU
H510F-459-GB
H510P3A-405- GU
H510P3A-405-GU
H510P3AF-405-GU
H510P3B-405-GU
H510P3E-405-GU
H510P3E-469-GB
H510P3EA-405-GU
H510P3G-405-GU
H510P3H-405-GU
H510P3K-405-GU
Stil:
Hard Hat
Nakkebånd
Over-hovedet
Over-the-head
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 6
Beskrivelse
- Lavprofildesign, som minimerer påtrængning
- Stor plads inde i koppen hjælper med at reducere fugt og varmeopbygning
- Puder og indlæg, der er nemme at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
- Bløde, brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedre komforten og bæreevnen
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gul |
| Certificeringer/compliance | CE-godkendt, EN 352-3: 2002 |
| Model- | H510P3EA-405-GU |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 26 dB |
| Produkttype | Øreværn |
| Stil | Hard Hat |