Få mere at vide
3M™ PELTOR™ LiteCom Headset
Artikelnummer. 15749997 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
Hjelm monteret
Nakkebånd
Pandebånd
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- unitSize
15749997 Pandebånd Hver
15759997 Hjelm monteret Hver
15769997 Nakkebånd Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15749997 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7940.00 DKK
    5438.35 DKK / Pakke med 1
    Spare 2501.65 DKK
    31% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ PELTOR™ LiteCom Headsets er høreværn med en indbygget forprogrammeret to-vejs kommunikationsradio og en integreret støjreducerende mikrofon. De er bygget til krævende miljøer for at hjælpe dig med at kommunikere effektivt over farlig støj.
  • Høreværn med indbygget analog to-vejs kommunikationsradio
  • 8 kanaler i PMR 446 MHz-båndet
  • 38 underkanaler
  • Støjreducerende vandtæt mikrofon giver stemmestyret transmission (VOX) til håndfri brug
  • Stemmestyret menusystem
  • Autosluk funktion
  • Ryd batteristatusindikation
  • Kommunikationsradio i PMR 446 MHz frekvensområdet.
  • Bruges til at hjælpe dig med at kommunikere effektivt i miljøer med høj støj
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kommunikationsheadset
Model- Pandebånd
Støjniveau 32 dB
Certificeringer/compliance CE-godkendt