Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt
Artikelnummer. 15749967 Shop alle 3M produkter
Til brug med (udstyr):
Bull's Eye III ørekopper
Bull's Eye™ II Ørekopper
Bull's Eye™ Ørekopper
H6-serien af ørekopper
Optimal™ II Ørekopper
Optimal™ Ørekopper
Optime Push To Listen Høreværn
Optime™ III Øreværn
Worktunes Headset
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15749967
Brand: 3M™ 7000108177
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt indeholder udskiftningstætningsringe og lyddæmperpuder, som kan udskiftes i nogle få nemme trin.
  • Kit contains replacement sealing rings and muffler pads which can be replaced in a few easy steps
  • Extends the life of earmuffs
  • Ensures good function and hygiene
  • Avoid wearing uncomfortable earmuffs
  • Pack contains 2 x foam inserts and 2 sealing rings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hygiene Kit
Til brug med (udstyr) Bull's Eye™ II Ørekopper
Inkluderer Foam Inserts and Sealing Rings