Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt
Artikelnummer. 15710108 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Bull's Eye III høreværn
Bull's Eye™ I Øreværn
Bull's Eye™ II høreværn
H6-seriens høreværn
Optime Push To Listen-høreværn
Optime™ I Øreværn
Optime™ II Høreværn
Optime™ III Øreværn
Worktunes Headset
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
15710108 Worktunes Headset Hver
15739967 Bull's Eye™ I Øreværn Hver
15749967 Bull's Eye™ II høreværn Hver
15719957 Bull's Eye III høreværn Hver
15729957 H6-seriens høreværn Hver
15779707 Optime™ I Øreværn Hver
15709647 Optime™ II Høreværn Hver
15709957 Optime™ III Øreværn Hver
15719927 Optime Push To Listen-høreværn Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15710108 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100101874
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
3M™ PELTOR™ Hygiejnesæt indeholder udskiftningstætningsringe og lyddæmperpuder, som kan udskiftes i nogle få nemme trin.
  • Sættet indeholder nye tætningsringe og lyddæmperpuder, som kan udskiftes i nogle få nemme trin
  • Forlænger levetiden på høreværn
  • Sikrer god funktion og hygiejne
  • Undgå at bære ubehagelige høreværn
  • Pakken indeholder 2 x skumindsatser og 2 tætningsringe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hygiejnesæt
Til brug med (udstyr) Worktunes Headset
Inkluderer Skumindsatser og tætningsringe