Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Hjelmmonteret ørebeskytter
Artikelnummer. 30305885 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
X2P3E
Artikelnummer. Model-
30305885 X2P3E
1 options
Artikelnummer. 30305885 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7100326939
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.00 DKK
    218.48 DKK / Pakke med 1
    Spare 48.52 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
PELTOR™ X2 høreværn tilbyder højtydende høreværn i et slankt, moderne design. Fås i hovedbånd, hjelmmonteret og nakkebåndsvarianter efter behov for brugerens præferencer og anvendelsesbehov.
  • Giver pålidelig høreværn i miljøer med moderate støjniveauer.
  • Farvekodet gul for nem identifikation inden for PELTOR™ X-serien.
  • Det elektrisk isolerede dobbelte hovedbåndsdesign reducerer varmeopbygning og sikrer komfort.
  • Hovedbåndet består af holdbar rustfri ståltråd belagt med plastik for styrke og komfort.
  • Fladt, bredt hovedbånd med blød plastikbelægning leverer stabilt, balanceret tryk på hovedet.
  • Dielektrisk konstruktion uden eksponeret metal giver beskyttelse i elektrisk følsomme miljøer.
  • Glidende justeringspunkter for nem montering og omplacering.
  • Brede, bløde skumpuder forbedrer brugerkomforten under længere tids brug i længere tid.
  • Slim cup-designet forbedrer kompatibiliteten med andet PPE, herunder hjelme og sikkerhedsbriller.
  • Hjelmmonterede versioner fås som dielektrisk (P5) eller med metalarme (P3) afhængigt af krav til elektrisk isolering.
  • Udskiftelige puder og skumindlæg (hygiejnesæt) hjælper med at forlænge produktets levetid og opretholde hygiejne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Model- X2P3E
Noise Reduction Rating (NRR) 31 dB
Med ledning Nej
Produkttype Hjelmmonteret ørebeskytter
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Ja
Pandebånd farve Orange
Dielektrisk Nej
Stil Over hovedet
Sammenfoldelig Ja
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.