Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Øreværn, Grøn
Shop alle 3M produkter
Model-:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Klasse A
Klasse B
Dielektrisk:
Ja
Nej
Stil:
Hard Hat
Over-hovedet
Pakningsstørrelse:
1 par
Hver
Description
- Reducerer støjniveauer op til 27 dB
- Bredt fladt hovedbånd er elektrisk isoleret, hvilket gør høreværnene elektrisk modstandsdygtige eller 'dielektriske'
- Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres
- Slanke kopper giver forbedret kompatibilitet med andet sikkerhedsudstyr
- Brede bløde ørepuder hjælper medarbejderne med at holde sig komfortable
- Design med dobbelt pandebånd giver varmespredning, og internt design i rustfrit stål giver ensartet tryk og behagelig pasform over en periode på 8 timer
- Designet til at optimere vægtfordeling og balance for enestående komfort
- ABS plastikkopper er stive, høj styrke og slagfaste
- Termoplastisk polyurethan (TPU) blød ydre kopbelægning beskytter mod slid og stød
Compliance
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
Specifications
Specifications
| Farve | Sort, Grøn |
| ANSI S3.1974 | Ja |
| Pude materiale | Skum |
| CSA Z94.2 | Klasse A |
| Pude farve | Sort |
| Materiale til pandebånd | Tråd |
| Til brug med (applikation) | Kompositfinish, slutfinish, slibning, maskinoperationer, malingsforberedelse, maling, svejsning |
| Model- | X1A |
| Par pr pakke | 1 hv. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 22 dB |
| Show More |