Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Øreværn, Grøn
Artikelnummer. 13479918 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Model-:
X1A
X1P3E
CSA Z94.2:
Klasse A
Klasse B
Dielektrisk:
Ja
Nej
Stil:
Hard Hat
Over-hovedet
Unit Size:
1 par
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Model- CSA Z94.2 Dielektrisk Stil Unit Size
13479918 X1A Klasse A Ja Over-hovedet Hver
13489928 X1P3E Klasse B Nej Hard Hat 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 13479918 Supplier 3M™ Supplier No. 7000103987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    264.00 DKK
    170.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 93.55 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
3M™ PELTOR™ Øreværn X1 er vores lette høreværn med behagelige, bløde ørepuder.
  • Reducerer støjniveauer op til 27 dB
  • Bredt fladt hovedbånd er elektrisk isoleret, hvilket gør høreværnene elektrisk modstandsdygtige eller 'dielektriske'
  • Farvekodning gør det nemt at identificere beskyttelsesniveauet, der bæres
  • Slanke kopper giver forbedret kompatibilitet med andet sikkerhedsudstyr
  • Brede bløde ørepuder hjælper medarbejderne med at holde sig komfortable
  • Design med dobbelt pandebånd giver varmespredning, og internt design i rustfrit stål giver ensartet tryk og behagelig pasform over en periode på 8 timer
  • Designet til at optimere vægtfordeling og balance for enestående komfort
  • ABS plastikkopper er stive, høj styrke og slagfaste
  • Termoplastisk polyurethan (TPU) blød ydre kopbelægning beskytter mod slid og stød
Compliance
3M™ høreværn skal bruges i overensstemmelse med OSHA-reglerne og de brugervejledninger, advarsler og begrænsninger, der følger med hvert produkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farve Sort, Grøn
ANSI S3.1974 Ja
Pude materiale Skum
CSA Z94.2 Klasse A
Pude farve Sort
Materiale til pandebånd Tråd
Til brug med (applikation) Kompositfinish, slutfinish, slibning, maskinoperationer, malingsforberedelse, maling, svejsning
Model- X1A
Par pr pakke 1 hv.
Noise Reduction Rating (NRR) 22 dB
Produkttype X1 serien
Pandebånd farve Sort
Dielektrisk Ja
Materiale ABS/TPU, PU-skum og PVC
Stil Over-hovedet