Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Øreværn
Artikelnummer. 17863276 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Stil:
Hard Hat
Nakkebånd
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Stil
17863276 Hard Hat
17893246 Nakkebånd
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17863276 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000103990
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2920.00 DKK
    2227.89 DKK / Pakke med 10
    Spare 692.11 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 21-12-2026
PELTOR™ X2 Øreværn er vores innovative høreværn med et moderne slim kopdesign.
  • For højtydende høreværn mod moderate støjniveauer, brug 3M™ PELTOR™ X2 høreværn.
  • 3M PELTOR Øreværn X2 er farvekodet gul, hvilket gør det nemt at vælge det korrekte beskyttelsesniveau fra X-serien.
  • Pandebåndsmodellen har et elektrisk isoleret, dobbelt hovedbøjledesign, der hjælper med at reducere varmeopbygning på toppen af hovedet, og den rustfri ståltråd, belagt med plastik gør hovedbøjlen til den mest robuste 3M har at byde på.
  • Den er både stærk og behagelig, da det flade brede pandebånd har en blød plastbelægning, der giver stabilt tryk ovenpå hovedet.
  • Omhyggeligt formstøbte skydere sikrer, at høreværnene er nemme at justere, når de er på hovedet.
  • Brede, bløde ørepuder i skum hjælper medarbejderne med at holde sig komfortable, mens de slanke skåle giver forbedret kompatibilitet med andet sikkerhedsudstyr.
  • Ved at tilbyde et produkt, der opfylder hver brugers job eller præference, er den hjelmmonterede version tilgængelig som P5 med samme dielektriske ydeevne som pandebåndsmodellen.
  • Alternativt, hvis applikationen ikke kræver elektrisk isolering, er den hjelmmonterede P3-model og nakkebånd tilgængelig.
  • Puderne og skumindlæggene, der fås som hygiejnesæt, er nemme at udskifte, hvis de bliver slidte eller beskadigede, hvilket hjælper med at forlænge produktets levetid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Noise Reduction Rating (NRR) 24 dB
Med ledning Uden ledning
Stikform Oval
Engangs Genanvendelig
Metal påviselig Nej
Pandebånd farve Ingen
Dielektrisk Nej
Stil Hard Hat
Montering Hjelm
Sammenfoldelig Nej