Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn
Artikelnummer. 15749717 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15749717 Sort Pakke med 20
15739707 Rød Pakke med 20
15739717 Grøn Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15749717 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000039681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5940.00 DKK
    3759.92 DKK / Pakke med 20
    Spare 2180.08 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 26-01-2027
3M™ PELTOR™ Bull's Eye™ I Øreværn sikrer beskyttelse i høje støjmiljøer uden at være for omfangsrige.
  • Formet til at undgå interferens med riffelkolben og ikke distrahere, når der skydes
  • Bløde brede puder hjælper med at reducere trykket omkring ørerne og forbedrer komforten og bæreevnen
  • Puder og indlæg, der er lette at udskifte, hjælper med at holde dem hygiejnisk rene
  • Sammenfoldelig pandebånd til nem og beskyttende opbevaring i en lomme eller taske
  • Dæmpningsvurdering:
    • Høj: 32
    • Medium: 24
    • Lav: 15
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Sort
Certificeringer/compliance CE-godkendt, EN 352-1: 2002
Noise Reduction Rating (NRR) 27 dB
Produkttype Øreværn
Stil Sammenfoldelig, over hovedet
Sammenfoldelig Ja