Få mere at vide
3M™ PELTOR™ Alarm FM-Radio Headset
Artikelnummer. 15739997 Shop alle 3M produkter
Skift visning
Produkttype:
Forstærket sikkerhedshjelm, radioheadset
Radio Headset
Model-:
Forstærket sikkerhedshjelm
Pandebånd
Vægt (metrisk):
400 g
430 g
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Model- Vægt (metrisk) unitSize
15739997 Forstærket sikkerhedshjelm, radioheadset Forstærket sikkerhedshjelm 430 g Hver
15779987 Radio Headset Pandebånd 400 g Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15739997 Leverandør 3M™ Leverandørnr. 7000108538
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2440.00 DKK
    1161.76 DKK / Pakke med 1
    Spare 1278.24 DKK
    52% Slukket
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
3M™ PELTOR™ Alert FM-Radio Headset med indbygget FM radio og en niveauafhængig funktion for at forbedre sikkerheden og øge motivationen for bærere under støjende forhold.
  • Beskyt din hørelse og lyt til radio - samtidig
  • Fremragende FM-radiomodtagelse
  • Niveauafhængig funktion lader brugeren høre omgivende støj og tale med kolleger
  • 3,5 mm stereolydindgangsstik til tilslutning til eksterne enheder
  • Driftstid ca. 70 timer
  • Flex-system betyder, at du kun behøver at udskifte kablet, hvis du opdaterer eller ændrer din radioproducent, ikke den dyre del, headsettet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Forstærket sikkerhedshjelm, radioheadset
Model- Forstærket sikkerhedshjelm
Støjniveau 30 dB
Vægt (metrisk) 430 g
Certificeringer/compliance CE-godkendt