Få mere at vide
Biochrom Peltier termocirkulator
Artikelnummer. 11693024 Shop alle Harvard Bioscience produkter
Skift visning
Spænding:
100/115/220/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
11693024 100/115/220/230 V Hver
1 options
Artikelnummer. 11693024 Leverandør Biochrom Leverandørnr. 80710050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Peltier termocirkulatoren er et Peltier-effekt termostateringssystem, der bruger et internt tætningsvæskekredsløb, der tillader fuld kompatibilitet og forbindelse til alt termostatbart tilbehør.
  • Op til 150 ml kan opvarmes og afkøles ved hjælp af Peltier-elementer
  • Tillader et meget bredt temperaturområde, fra omgivelsestemperatur 20 °C, op til 60 °C
  • Temperatur nøjagtighed:± 0,1 °C
  • Kræver ingen elektroniske eller fysiske ændringer af celleholderne
  • Termocirkulatorsystemet bruger et internt forseglet væskekredsløb, der tillader fuld kompatibilitet og forbindelse til alt termostatbart tilbehør
  • Kompatibel med termostateret 5-celleskifter (80-7100-09) og vandtermostateret enkeltcelleholder (80-7100-03)
Tekniske data
Flowhastighed 0 til 13 l/min.
Pumpetype Intern flow
Temperaturområde 20 °C til 60 °C
Vise Digital
Temperaturstabilitet ±0,1 °C
Spænding 100/115/220/230 V