Få mere at vide
Memmert™ Peltier-kølede inkubatorer IPPeco med avanceret Peltier-teknologi
Shop alle Memmert produkterBeskrivelse
Effektiv, homogen og pålidelig - disse tre ord beskriver Memmert Peltier-kølede inkubator IPPeco
- Modelstørrelser: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
- Temperaturjusteringsområder: 0 til +70°C (størrelse 110 til 1060), +15°C til +60°C (størrelse 1400 og 2200)
- 2 modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY (intuitiv kontrol)
- Konvektion: tvungen ventilation af Peltier-ventilator
- Avanceret Peltier-teknologi: maksimal energieffektivitet sammenlignet med klimakamre med kompressor
- Valgfri belysningsenhed (koldt hvidt lys, varmt hvidt lys)
- Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner
- Absolut homogen temperaturfordeling
- Større anvendelsesområde takket være nedkøling til frysepunktet
- Altid et godt klima: kølemiddelfri, jævnt kørende, kompakt, lav vedligeholdelse
Denne Peltier-kølede inkubators præstation er imponerende: opvarmning, afkøling og genopretning efter lågen åbnes er finjusteret og alligevel i topfart. De dobbelte låger forhindrer som standard kontaminering og temperaturfald eller -stigninger, samtidig med at du har et optimalt udsyn til det følsomme indhold gennem brede indvendige glaslåger.
Der er to modelvarianter, SingleDISPLAY og TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY er ideel til standardapplikationer. Temperatur, position af luftspjæld og ventilatorhastighed forbliver på en konstant værdi under hele processen. Velegnet til når der ikke er krav til rampeprogrammering eller gentagelser, hvis anvendelsen kun involverer at skulle tørre ikke-følsomme materialer og ikke kræver flere instanser af overtemperaturbeskyttelse eller et teknisk komplekst alarmsystem. I sådanne tilfælde vil funktionaliteten af SingleDISPLAY-modellerne være ideel til applikationen.
TwinDISPLAY tilbyder maksimal bekvemmelighed ved komplekse processer. Hvis applikationen kræver enestående præcision og pålidelighed parret med intuitiv betjening plus dobbelt overtemperaturbeskyttelse inklusive visuel alarm, har TwinDISPLAY-modellerne den funktionalitet, bekvemmelighed og sikkerhed, der kræves. Via den intuitive styring og AtmoCONTROL-logningssoftware kan selv komplekse processer programmeres hurtigt og nemt. Flere instanser af overtemperaturbeskyttelse, visuelle og akustiske alarmer samt eventuelt at sende en automatisk alarmbesked til én eller flere e-mailadresser vil give tid til ting, der virkelig betyder noget.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | CE |
| Kompressor | Nej |
| Kapacitet (metrisk) | 256 l |
| Kammermateriale | Rustfrit stål (304/1.4301) |
| Belysning | Valgfri belysningsenhed |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Temperaturområde (metrisk) | Ambient -20 til 70 °C |
| Type | Køleinkubatorer |
| Vise | 2 TFT-farveskærme i højdefinition (TwinDISPLAY) |
| Stopur | Digital nedtæller med målindstilling for tid, justerbar fra 1 minut til 99 dage |
| Vis mere |