Få mere at vide
Memmert™ Peltier-kølede inkubatorer IPPeco med avanceret Peltier-teknologi
Artikelnummer. 16863413 Shop alle Memmert produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
108 l
256 l
384 l
749 l
1060 l
1360 l
2140 l
Vise:
Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY
Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY
Hi-def TFT-farve enkeltskærm
Pakningsstørrelse:
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Vise Pakningsstørrelse
16863413 108 l Hi-def TFT-farve enkeltskærm -
17168444 108 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
17182834 256 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY -
17162834 256 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
17172834 384 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY -
17148974 384 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
17158974 749 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY -
17168974 749 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY Hver
17188964 1060 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY Hver
17198964 1060 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
17108974 1360 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY -
17118974 1360 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
17128974 2140 l Hi-def TFT-farve SingleDISPLAY -
17138974 2140 l Hi-def TFT-farve TwinDISPLAY -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Artikelnummer. 16863413 Leverandør Memmert™ Leverandørnr. IPP110ECO
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Availability and estimated dispatch date are for standard equipment. If factory fitted options, customisation or services are required, please Request A Quote or contact your Account Manager as lead times will vary.
Ideel til dyrkning over og under stuetemperatur, bestemmelse af koloniantal eller holdbarhedstest.
Effektiv, homogen og pålidelig - disse tre ord beskriver Memmert Peltier-kølede inkubator IPPeco
  • Modelstørrelser: 30, 55, 110, 260, 410, 750, 1060, 1400, 2200
  • Temperaturjusteringsområder: 0 til +70°C (størrelse 110 til 1060), +15°C til +60°C (størrelse 1400 og 2200)
  • 2 modelvarianter: SingleDISPLAY og TwinDISPLAY (intuitiv kontrol)
  • Konvektion: tvungen ventilation af Peltier-ventilator
  • Avanceret Peltier-teknologi: maksimal energieffektivitet sammenlignet med klimakamre med kompressor
  • Valgfri belysningsenhed (koldt hvidt lys, varmt hvidt lys)
  • Justerbare parametre: temperatur (Celsius eller Fahrenheit), programtid, tidszoner
  • Absolut homogen temperaturfordeling
  • Større anvendelsesområde takket være nedkøling til frysepunktet
  • Altid et godt klima: kølemiddelfri, jævnt kørende, kompakt, lav vedligeholdelse
Denne Peltier-kølede inkubators præstation er imponerende: opvarmning, afkøling og genopretning efter lågen åbnes er finjusteret og alligevel i topfart. De dobbelte låger forhindrer som standard kontaminering og temperaturfald eller -stigninger, samtidig med at du har et optimalt udsyn til det følsomme indhold gennem brede indvendige glaslåger.
Der er to modelvarianter, SingleDISPLAY og TwinDISPLAY.
SingleDISPLAY er ideel til standardapplikationer. Temperatur, position af luftspjæld og ventilatorhastighed forbliver på en konstant værdi under hele processen. Velegnet til når der ikke er krav til rampeprogrammering eller gentagelser, hvis anvendelsen kun involverer at skulle tørre ikke-følsomme materialer og ikke kræver flere instanser af overtemperaturbeskyttelse eller et teknisk komplekst alarmsystem. I sådanne tilfælde vil funktionaliteten af SingleDISPLAY-modellerne være ideel til applikationen.
TwinDISPLAY tilbyder maksimal bekvemmelighed ved komplekse processer. Hvis applikationen kræver enestående præcision og pålidelighed parret med intuitiv betjening plus dobbelt overtemperaturbeskyttelse inklusive visuel alarm, har TwinDISPLAY-modellerne den funktionalitet, bekvemmelighed og sikkerhed, der kræves. Via den intuitive styring og AtmoCONTROL-logningssoftware kan selv komplekse processer programmeres hurtigt og nemt. Flere instanser af overtemperaturbeskyttelse, visuelle og akustiske alarmer samt eventuelt at sende en automatisk alarmbesked til én eller flere e-mailadresser vil give tid til ting, der virkelig betyder noget.
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE
Kompressor No
Kapacitet (metrisk) 108 l
Kammermateriale Stainless Steel (304/1.4301)
Belysning Optional Illumination Unit
Materiale Stainless Steel
Temperaturområde (metrisk) Ambient -20° to 70°C
Type Refrigerated Incubator
Vise Hi-def TFT-farve enkeltskærm
Stopur Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
Mål (D x B x H) Indvendig 400 x 560 x 480 mm
Dimensioner (L x B x H) 555 x 745 x 864 mm
Forsendelsesvægt (metrisk) 103 kg
Vægt (metrisk) 78 kg
Frekvens 50/60 Hz