Få mere at vide
Memmert™ Indgangshavn
Artikelnummer. 15312732 Shop alle Memmert produkter
Til brug med (udstyr):
IPP30
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15312732
Brand: Memmert™ IPP30F0
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Materiale: Silikone; Til brug med: IPP30
  • 23 mm klar diameter
  • Til indføring af tilslutninger på siden
  • Kan lukkes med klap
  • Placer venstre i midten/centeret eller i midten øverst
Tekniske data
Til brug med (udstyr) IPP30
Materiale Silikone
Type Indgangshavn
Diameter (metrisk) indvendig 23 mm