Få mere at vide
Pelrinone, TRC
Artikelnummer. 30418061
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30418061 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30418061 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP2290105MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94386-65-9
Molekylær formel C12H11N5O
Molekylvægt (g/mol) 241.25
Synonym 1,6-Dihydro-2-methyl-6-oxo-4-[(3-pyridinylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarbonitrile, 1,4-Dihydro-2-methyl-4-oxo-6-[(3-pyridinylmethyl)amino]-5-pyrimidinecarbonitrile
IUPAC navn 2-methyl-4-oxo-6-(pyridin-3-ylmethylamino)-1H-pyrimidine-5-carbonitrile
SMIL CC1=NC(=O)C(=C(NCc2cccnc2)N1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pelrinone
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H11N5O/c1-8-16-11(10(5-13)12(18)17-8)15-7-9-3-2-4-14-6-9/h2-4,6H,7H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
Formel vægt 241.0964