Få mere at vide
PELP1 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1082.11 DKK - 3059.75 DKK
Tekniske data
Antigen PELP1
Koncentration 550 μg/mL
Applikationer Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Se flere specifikationer
Produkter 2
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Produktkode Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
30235683
Dokumentvisning
Proteintech
27239-1-AP-20UL
20 μL
1082.11 DKK
20µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
30233629
Dokumentvisning
Proteintech
27239-1-AP-150UL
150 μL
3059.75 DKK
150µL
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
The PELP1 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with fusion protein of human PELP1. This antibody recognizes human antigen. The PELP1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC, ELISA analysis.
Tekniske data
Tekniske data
PELP1
Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human
HMX3; MNAR; P160
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody
550 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
27043
Fusion Protein
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater