Få mere at vide
Pelitinib, TRC
Artikelnummer. 30427002
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30427002 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30427002 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP21870010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 257933-82-7
Molekylær formel C24 H23 Cl F N5 O2
Molekylvægt (g/mol) 467.92
IUPAC navn (E)-N-[4-(3-chlor-4-fluoroanilino)-3-cyano-7-ethoxyquinolin-6-yl]-4-(dimethylamino)men-2-enamid
SMIL CCOc1cc2ncc(C#N)c(Nc3ccc(F)c(Cl)c3)c2cc1NC(=O)\C=C\CN(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Pelitinib
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C24H23ClFN5O2/c1-4-33-22-12-20-17(11-21(22)30-23(32)6-5-9-31(2)3)24(15(13-27)14-28-20)29-16-7-8-19(26)18(25)10-16/h5-8,10-12,14H,4,9H2,1-3H3,(H,28,29)(H,30,32)/b6-5+
Formel vægt 467.1524