Få mere at vide
Pelargonidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pelargonidin Chloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O5.ClH/c16-9-3-1-8(2-4-9)15-13(19)7-11-12(18)5-10(17)6-14(11)20-15;/h1-7H,(H3-,16,17,18,19);1H |
| Formel vægt | 306.0295 |
| Procent renhed | >95% |