Få mere at vide
Pelargonidin 3-Glucoside (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pelargonidin-3-glucoside chloride |
| CAS | 18466-51-8 |
| Molekylær formel | C21 H21 O10 . Cl |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O10.ClH/c22-8-16-17(26)18(27)19(28)21(31-16)30-15-7-12-13(25)5-11(24)6-14(12)29-20(15)9-1-3-10(23)4-2-9;/h1-7,16-19,21-22,26-28H,8H2,(H2-,23,24,25);1H/t16-,17-,18+,19-,21-;/m1./s1 |
| SMIL | [Cl-].OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc3c(O)cc(O)cc3[o+]c2c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3R,4S,5S,6R)-2-[5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chromenylium-3-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol;chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 468.84 |
| Formel vægt | 468.0823 |