Få mere at vide
Peiminine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Peiminine |
| CAS | 18059-10-4 |
| Molekylær formel | C27 H43 N O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | Cevan-6-one','3,20-dihydroxy-','(3β,5α)-, 5α-Cevan-6-one','3β,20-dihydroxy- (8CI), Fritillarine (6CI), Osnovanine (7CI), Benzo[7,8]fluoreno[2,1-b]quinolizine','cevan-6-one deriv., (3β,5α)-3,20-Dihydroxycevan-6-one, Peiminine, Raddeanine, Raddeanine (Fritillaria), Verticinone |
| InChI formel | InChI=1S/C27H43NO3/c1-15-4-7-25-27(3,31)21-6-5-17-18(20(21)14-28(25)13-15)11-22-19(17)12-24(30)23-10-16(29)8-9-26(22,23)2/h15-23,25,29,31H,4-14H2,1-3H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21-,22-,23+,25-,26+,27-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@@]12[C@@]3([C@]([C@]4([C@@](C3)([C@]5([C@](CC4)([C@](C)(O)[C@]6(N(C5)C[C@@H](C)CC6)[H])[H])[H])[H])[H])(CC(=O)[C@]1(C[C@@H](O)CC2)[H])[H])[H] |
| IUPAC navn | (3S,4aS,6aS,6bS,8aS,9S,9aS,12S,15aS,15bR,16aS,16bR)-3,9-dihydroxy-9,12,16b-trimethyldocosahydrobenzo[4,5]indeno[1,2-h]pyrido[1,2-b]isoquinolin-5(1H)-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 429.65 |
| Formel vægt | 429.3243 |