Få mere at vide
Hanna Instruments™ Gelfyldte PEI Body Combination pH-elektroder
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Er en PEI krop, dobbelt junction pH-elektrode med et BNC-stik.
- Elektroden har en enkelt keramisk forbindelse i den ydre referencecelle
- Den sfæriske pH-følende del er lavet af universalglas og er beskyttet af en forlængelse af det holdbare PEI-hus
- Designhensyn er ideel til feltanvendelser såvel som generelle formål
- Bruger generelle formål (GP ) glas, sfærisk pære, polyetherimid (PEI) krop, enkelt keramisk fritte og dobbelt junction
Tekniske data
Tekniske data
| Konnektortyper | Fast 1,2 m BNC Kabel |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| pH-område | 0 til 13 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 80 °C |