Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH papir
Artikelnummer. p-8013768 Shop alle Macherey-Nagel produkter
pH-område:
1 til 12
1 til 2,8
10,5 til 13
2,8 til 4,6
3,8 til 5,5
4 til 9
5,2 til 6,8
6 til 8.1
7,2 til 8,8
8 til 9,7
9,5 til 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11366464
Brand: Macherey-Nagel™ 90415
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Mål pH i farvede opløsninger. Pehanon™ pH-papir sætter indikatoren og referencen på én strimmel, hvilket gør den perfekt til pH-bestemmelser i farvede opløsninger.
PEHANON™ er en speciel pH-teststrimler, der forener pH-indikatoren og referencefarverne på én strimmel og har følgende fordele:
Enhver prøvefarve har den samme effekt på både referencefarverne og den reaktive pude. Dette sikrer uforfalskede aflæsninger i farvede opløsninger. Brugeren kan være sikker på at få nøjagtige pH-værdier.
En usynlig hydrofob barriere lige over det øverste farvefelt forhindrer kapillærvirkning af testopløsningen udenfor. Håndtaget forbliver tørt og rent uanset prøven. Derfor er brugen af strimlen meget sikker.
pH-værdier kan bestemmes uden separat farvekort. Arbejdere og maskinmestre kan bruge enkelte strimler i stedet for komplette pakker med farvekort, som gør PEHANON™ meget økonomisk.
Tekniske data
pH-område 3,8 til 5,5
Format Stok
Til brug med (applikation) Bestemmelse af pH i de farvede opløsninger
Gradueringer 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5
Mængde 1 hver
Type pH papir