Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH papir
Artikelnummer. 11366464 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
pH-område:
1 til 12
1 til 2,8
10,5 til 13
2,8 til 4,6
3,8 til 5,5
4 til 9
5,2 til 6,8
6 til 8.1
7,2 til 8,8
8 til 9,7
9,5 til 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. pH-område Pakningsstørrelse
11366464 3,8 til 5,5 Pakke med 200
10004760 10,5 til 13 Pakke med 200
10196160 5,2 til 6,8 Pakke med 200
10547502 4 til 9 Pakke med 200
10708911 6 til 8.1 Pakke med 200
10058100 2,8 til 4,6 Pakke med 200
10736991 8 til 9,7 Pakke med 200
11817043 1 til 12 Pakke med 200
10460431 1 til 2,8 Pakke med 200
10741601 7,2 til 8,8 Pakke med 200
10687901 9,5 til 12 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 11366464 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 90415
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00 DKK
    120.83 DKK / Pakke med 200
    Spare 27.17 DKK
    18% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Mål pH i farvede opløsninger. Pehanon™ pH-papir sætter indikatoren og referencen på én strimmel, hvilket gør den perfekt til pH-bestemmelser i farvede opløsninger.
PEHANON™ er en speciel pH-teststrimler, der forener pH-indikatoren og referencefarverne på én strimmel og har følgende fordele:
Enhver prøvefarve har den samme effekt på både referencefarverne og den reaktive pude. Dette sikrer uforfalskede aflæsninger i farvede opløsninger. Brugeren kan være sikker på at få nøjagtige pH-værdier.
En usynlig hydrofob barriere lige over det øverste farvefelt forhindrer kapillærvirkning af testopløsningen udenfor. Håndtaget forbliver tørt og rent uanset prøven. Derfor er brugen af strimlen meget sikker.
pH-værdier kan bestemmes uden separat farvekort. Arbejdere og maskinmestre kan bruge enkelte strimler i stedet for komplette pakker med farvekort, som gør PEHANON™ meget økonomisk.
Tekniske data
pH-område 3,8 til 5,5
Format Stok
Til brug med (applikation) Bestemmelse af pH i de farvede opløsninger
Gradueringer 3.8, 4.0, 4.2, 4.4, 4.6, 4.9, 5.2, 5.5
Mængde 1 hver
Type pH papir