Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Pehanon™ pH papir
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
Mål pH i farvede opløsninger. Pehanon™ pH-papir sætter indikatoren og referencen på én strimmel, hvilket gør den perfekt til pH-bestemmelser i farvede opløsninger.
PEHANON™ er en speciel pH-teststrimler, der forener pH-indikatoren og referencefarverne på én strimmel og har følgende fordele:
Enhver prøvefarve har den samme effekt på både referencefarverne og den reaktive pude. Dette sikrer uforfalskede aflæsninger i farvede opløsninger. Brugeren kan være sikker på at få nøjagtige pH-værdier.
En usynlig hydrofob barriere lige over det øverste farvefelt forhindrer kapillærvirkning af testopløsningen udenfor. Håndtaget forbliver tørt og rent uanset prøven. Derfor er brugen af strimlen meget sikker.
pH-værdier kan bestemmes uden separat farvekort. Arbejdere og maskinmestre kan bruge enkelte strimler i stedet for komplette pakker med farvekort, som gør PEHANON™ meget økonomisk.
Specifications
Specifications
| pH-område | 9,5 til 12 |
| Format | Stok |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af pH i de farvede opløsninger |
| Gradueringer | 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0 |
| Mængde | 200 pakke |
| Type | pH papir |