Beskrivelse
Mål pH i farvede opløsninger. Pehanon™ pH-papir sætter indikatoren og referencen på én strimmel, hvilket gør den perfekt til pH-bestemmelser i farvede opløsninger.
PEHANON™ er en speciel pH-teststrimler, der forener pH-indikatoren og referencefarverne på én strimmel og har følgende fordele:
Enhver prøvefarve har den samme effekt på både referencefarverne og den reaktive pude. Dette sikrer uforfalskede aflæsninger i farvede opløsninger. Brugeren kan være sikker på at få nøjagtige pH-værdier.
En usynlig hydrofob barriere lige over det øverste farvefelt forhindrer kapillærvirkning af testopløsningen udenfor. Håndtaget forbliver tørt og rent uanset prøven. Derfor er brugen af strimlen meget sikker.
pH-værdier kan bestemmes uden separat farvekort. Arbejdere og maskinmestre kan bruge enkelte strimler i stedet for komplette pakker med farvekort, som gør PEHANON™ meget økonomisk.
Tekniske data
Tekniske data
| pH-område | 2,8 til 4,6 |
| Format | Stok |
| Til brug med (applikation) | Bestemmelse af pH i de farvede opløsninger |
| Gradueringer | 2.8, 3.1, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0, 4.3, 4.6 |
| Mængde | 200 pakke |
| Type | pH papir |