Få mere at vide
MedChemExpress PEG6-(CH2CO2H)2
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 354.35 g/mol |
| CAS | 77855-76-6 |
| Indhold og opbevaring | 4°C, stored under nitrogen ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighed | Ethanol : 100 mg/mL (282.21 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | Dopamine Receptor |