Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Peg Tube Rack
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7193570 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Hvid
Array:
5 x 10
8 x 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. 16360746
Brand: Heathrow Scientific™ HS24311A
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Peg Tube Rack er stærkt, sejt og alsidigt konstrueret af glasfiberforstærket polypropylen, som er ideelt til bænkarbejde eller røropbevaring.
  • Rummeligt pinddesign gør det nemt at se rørets indhold
  • Bruges som tørrestativ til glasplader eller omvendte rør
  • Pløkker forbliver lige selv efter gentagen autoklavering
  • Præget alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør
  • Unikt dråbebrønddesign giver mulighed for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Test Tube Peg Rack
Oversigt Peg Tube Rack
Array 5 x 10
Autoklaverbar Autoclavable
Farve Hvid
Holder Rør
Materiale Glasfiber forstærket
Stillinger 1
Form Rectangular
Hylder None
Stabelbar No
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Rør
Model- HS24311A
nr. pr. sag 8/Pk.
nr. pr. pakke 2/Pk.
Emballage Æske
Længde (metrisk) 18.8 cm
Længde (engelsk) 7,4''
Bredde (metrisk) 10.4 cm
Bredde (engelsk) 4,1 tommer
Højde (metrisk) 6.9 cm
Højde (engelsk) 2,7 tommer
Diameter (metrisk) Brønd 14 til 17 mm