Få mere at vide
Heathrow Scientific™ Peg Tube Rack
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Farve:
Blå
Hvid
Array:
5 x 10
8 x 12
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Rummeligt pinddesign gør det nemt at se rørets indhold
- Bruges som tørrestativ til glasplader eller omvendte rør
- Pløkker forbliver lige selv efter gentagen autoklavering
- Præget alfanumerisk identifikation for hurtig placering og genfinding af rør
- Unikt dråbebrønddesign giver mulighed for bedre fastholdelse af rør
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Test Tube Rack |
| Oversigt | Peg Tube Rack |
| Array | 5 x 10 |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Farve | Blå |
| Holder | Rør |
| Materiale | Glasfiber forstærket |
| Stillinger | 1 |
| Form | Rectangular |
| Hylder | None |
| Vis mere |