Få mere at vide
Melford PEG 8000
Artikelnummer. 30018713
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
30018713 1 kg
1 options
Artikelnummer. 30018713 Leverandør Melford Leverandørnr. P480801000.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-10-2026
Ultrapure hvide krystaller til molekylærbiologiske anvendelser såsom udfældning af DNA, nukleinsyrer, hybridisering og fusion af pattedyrsceller.
Ultrapure hvide krystaller til molekylærbiologiske anvendelser såsom udfældning af DNA, nukleinsyrer, hybridisering og fusion af pattedyrsceller. Smeltepunkt: 55° -60 °C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PEG 8000
CAS 25322-68-3
Mængde 1 kg