Få mere at vide
Pefloxacin mesylate, MedChemExpress
Beskrivelse
Pefloxacin mesylate is a an antibacterial agent and prevents bacterial DNA replication by inhibiting DNA gyrase (topoisomerse)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pefloxacin mesylate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 70458-95-6 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 100 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C18H24FN3O6S |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Synonym | Pefloxacinium mesylate |
| Opløselighedsinformation | H2O : ≥ 100 mg/mL (232.85 mM) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (29.11 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |