Få mere at vide
Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), Millipore™
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Inhibitor |
| Synonym | Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride), (4-(2-aminoetyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride), Pefabloc™ SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochloride) |
| Form | Solid |
| Mængde | 100 mg |
| Molekylvægt (g/mol) | 239.69 |