Få mere at vide
Gilson™ PEEKsil™ Højtryksrør
Artikelnummer. 12913110
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Pakningsstørrelse
12913110 5 cm Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 12913110 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 0201017
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Tekniske data
Type Højtryksrør
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Orange
pH-område 0 til 14
Tolerance ±0,0008 tommer.
Steriliseringsmetode Ethylenoxid, termisk
Til brug med (applikation) PEEKsil er mekanisk stærk og har ideelle egenskaber til tætning med metal- eller polymerfittings
Diameter (metrisk) Udvendig 794μ m
Samlet længde (metrisk) 5 cm
Materiale PEEKsil
Maksimalt tryk 10.000 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -51 °C
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C