Få mere at vide
Gilson™ PEEKsil™ Højtryksrør
Specifications
Specifications
| Type | Højtryksrør |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Neutral |
| pH-område | 0 til 14 |
| Tolerance | ±0,0008 tommer. |
| Steriliseringsmetode | Ethylenoxid, termisk |
| Til brug med (applikation) | PEEKsil er mekanisk stærk og har ideelle egenskaber til tætning med metal- eller polymerfittings |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 794μ m |
| Samlet længde (metrisk) | 5 cm |
| Materiale | PEEKsil |
| Show More |