Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing
Artikelnummer. 10699485 Shop alle Thermo Scientific produkter
Oversigt:
0,002 tommer inderdiameter; 10 cm længde
0,002 tommer inderdiameter; 20 cm længde
0,002 tommer inderdiameter; 50 cm længde
0,004 tommer inderdiameter; 10 cm længde
0,004 tommer inderdiameter; 20 cm længde
0,004 tommer inderdiameter; 50 cm længde
0,007 tommer inderdiameter; 10 cm længde
0,007 tommer inderdiameter; 20 cm længde
0,007 tommer inderdiameter; 50 cm længde
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 10699485
Brand: Thermo Scientific™ 60182503
Get excellent chemical compatibility and very low carryover using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing.
Get excellent chemical compatibility and very low carryover to improve liquid chromatography (LC) performance using the highly inert Thermo Scientific™ PEEKsil™ Capillary Tubing. Made of precision-bore fused silica tubing coated with a 1/16 in. O.D. PEEK covering, it is capable of withstanding high pressures. PEEKsil tubing is ideal for capillary HPLC and LC-mass spectrometry (MS). The very smooth internal surface ensures excellent flow characteristics and very low carryover. It is compatible with most organic solvents and is usable in most standard chromatography systems.
Recommended Use
  • Tubing is stiff; not recommended for uses requiring that tubing bends
  • Use precut lengths only; tube cutting after receipt may damage tubing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med HPLC, LC/MS
Type Capillary Tubing
Oversigt 0,004 tommer inderdiameter; 10 cm længde
Til brug med (applikation) HPLC, LC/MS
Diameter (engelsk) Indre 0.004 in.
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.102 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.588 mm
Samlet længde (engelsk) 3.937 in.
Samlet længde (metrisk) 10 cm
Materiale PEEK, Silica