Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser
Artikelnummer. 10716163 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Kryds
T-shirt
Union
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diameter (engelsk) Indre Pakningsstørrelse
10716163 Union 0,01 tommer. Hver
10422155 Union 0,02 tommer. Hver
10392975 T-shirt 0,02 tommer. Hver
10149534 Kryds 0,02 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10716163 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P742
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Sikre pålidelige højtryksforbindelser med biokompatibel Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser. Materialet er biokompatibelt til en lang række anvendelser.
  • Absolut nul eller lav dødvolumen formater
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Diameter (engelsk) Indre 0,01 tommer.
Oversigt PEEK Union; 0,070 uL Swept Volume
Diameter (metrisk) Indvendig 7.87 mm
Til brug med (udstyr) Slanger
Længde (metrisk) 23.37 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.