Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser
Artikelnummer. 10422155 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Type:
Kryds
T-shirt
Union
Diameter (engelsk) Indre:
0,01 tommer.
0,02 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Diameter (engelsk) Indre Pakningsstørrelse
10422155 Union 0,02 tommer. Hver
10392975 T-shirt 0,02 tommer. Hver
10149534 Kryds 0,02 tommer. Hver
10716163 Union 0,01 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10422155 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. P704
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sikre pålidelige højtryksforbindelser med biokompatibel Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser.
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser. Materialet er biokompatibelt til en lang række anvendelser.
  • Absolut nul eller lav dødvolumen formater
  • Biokompatibel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Union
Diameter (engelsk) Indre 0,02 tommer.
Oversigt PEEK Union; 0,28 uL Swept Volume
Materiale PEEK
Diameter (metrisk) Indvendig 7.87 mm
Til brug med (udstyr) Kromatografirør
Længde (metrisk) 23.37 mm
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.