Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Minimer systemdødvolumen og sørg for pålidelige højtryksforbindelser i dit HPLC-system med Thermo Scientific™ PEEK™ Unioner, T-stykker og kryds til højtryks-HPLC-forbindelser. Materialet er biokompatibelt til en lang række anvendelser.
- Absolut nul eller lav dødvolumen formater
- Biokompatibel
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kryds |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,02 tommer. |
| Oversigt | PEEK Kryds; <0,72 uL Swept Volume |
| Materiale | PEEK |
| Til brug med (udstyr) | 1/16 tommer. OD rør |
| Længde (metrisk) | 27.69 mm |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.