Få mere at vide
Cytiva PEEK Union Finger stram
Artikelnummer. 11789555 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig unitSize
11789555 0,3 mm Pakke med 4
1 options
Artikelnummer. 11789555 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11000852
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fagforeningstilknytning. Cytiva PEEK Union Finger tight har en indvendig diameter på 0,3 mm.
  • Pakningsstørrelse 4
  • Polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 0,3 mm