Få mere at vide
Thermo Scientific™ PEEK Union Adapter Assembly
Shop alle Thermo Scientific produkter
Emballagemængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Absolute zero or low dead volume formats
- Biocompatible
Tekniske data
Tekniske data
| Emballagemængde | 1 stk. |
| Inkluderer | (2) F-300 Fingertight Fittings |
| Trådstørrelse | 10-32 |
| Oversigt | Union Adapter Assembly |
| Til brug med | For 1/16 in. Tubing O.D. |
| Materiale | PEEK |
| Tryk | 5000 psi |