Få mere at vide
Cytiva PEEK Union
Artikelnummer. p-8001185 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
1/16 Mand
1/16 tommer. Kvinde til 1/16 in. kvindelig forbindelse
5/16 tommer Kvinde til 1/16 in. Han
M6 hun til 1/16 in. Han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 8
Artikelnummer. 12646185
Brand: Cytiva 11000339
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut rør i forskellige størrelser. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fagforeninger er et vigtigt tilbehør til forskellige videnskabelige anvendelser.
  • Pakningsstørrelse 5
  • Ved bestilling separat er stikket sorte.
  • Lavet af polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Forbindelser 1/16 tommer. Kvinde til 1/16 in. kvindelig forbindelse
Materiale PEEK