Få mere at vide
Cytiva PEEK Union
Artikelnummer. 12646185 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Forbindelser:
1/16 Mand
1/16 tommer Kvinde til 1/16 tomme Kvinde
5/16 tommer Kvinde til 1/16 in. Han
M6 hun til 1/16 in. Han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forbindelser Pakningsstørrelse
12646185 1/16 tommer Kvinde til 1/16 tomme Kvinde Pakke med 5
12534317 5/16 tommer Kvinde til 1/16 in. Han Pakke med 8
11340072 M6 hun til 1/16 in. Han Pakke med 5
12465610 1/16 Mand Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12646185 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 11000339
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tilslut rør i forskellige størrelser. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fagforeninger er et vigtigt tilbehør til forskellige videnskabelige anvendelser.
  • Pakningsstørrelse 5
  • Ved bestilling separat er stikket sorte.
  • Lavet af polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Forbindelser 1/16 tommer Kvinde til 1/16 tomme Kvinde
Materiale PEEK