Beskrivelse
- Pakningsstørrelse 5
- Ved bestilling separat er stikket sorte.
- Lavet af polyetheretherketon (PEEK )
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Union |
| Forbindelser | 1/16 Mand |
| Materiale | PEEK |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.5 mm |