Få mere at vide
Cytiva PEEK Union
Artikelnummer. 11340072 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Forbindelser:
1/16 Mand
1/16 tommer. Kvinde til 1/16 in. kvindelig forbindelse
5/16 tommer Kvinde til 1/16 in. Han
M6 hun til 1/16 in. Han
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Pakke med 8
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Forbindelser unitSize
11340072 M6 hun til 1/16 in. Han Pakke med 5
12646185 1/16 tommer. Kvinde til 1/16 in. kvindelig forbindelse Pakke med 5
12534317 5/16 tommer Kvinde til 1/16 in. Han Pakke med 8
12465610 1/16 Mand Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11340072 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18385801
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilslut rør i forskellige størrelser. Cytiva Life Sciences™ PEEK Fagforeninger er et vigtigt tilbehør til forskellige videnskabelige anvendelser.
  • Pakningsstørrelse 5
  • Ved bestilling separat er stikket sorte.
  • Lavet af polyetheretherketon (PEEK )
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Union
Forbindelser M6 hun til 1/16 in. Han
Materiale PEEK