Få mere at vide
Cytiva PEEK Slangesæt, ID 0,50 mm
Artikelnummer. 12441130 Shop alle Cytiva produkter
Samlet længde (metrisk):
0,27 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 12441130
Brand: Cytiva 18112321
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ÄKTA pure 150
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med AKTAexplorer
Type Slangesæt
Inkluderer 0,27 m L 1 x Slange H5, 0,55 m L 1 x Slange H7, 0,16 m L 1 x Slange H8, 0,6 m L 1 x Slange H9, 0,12 m L 1 x Slange H10, 0,5 m L 1 x Slange H11 m, x Slange H11 m, L 1 m, H11 m, H11 m, L 2. ind. 20 x fingertæt stik
Samlet længde (metrisk) 0,27 mm
Materiale PEEK