Få mere at vide
Cytiva PEEK Slange
Artikelnummer. p-8000206 Shop alle Cytiva produkter
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
Artikelnummer. 11360012
Brand: Cytiva 18115659
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PEEK rør kommer i en række indvendige diameterstørrelser. Cytiva Lifescience™ PEEK Slange er et vigtigt tilbehør til kromatografi.
  • Polyetheretherketon (PEEK )
  • En række størrelser er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slanger
Oversigt PEEK Rør, 2 m, i.d. 0,15 mm, o.d0.1/16 in.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,150 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.58 mm
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale PEEK