Få mere at vide
Cytiva PEEK Slange
Artikelnummer. 11330012 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,150 mm
0,5 mm
0,75 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
2m
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11330012 0,75 mm Hver
11360012 0,150 mm Hver
10328439 1 mm Hver
11555724 0,5 mm 2m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11330012 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111253
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    720.00 DKK
    656.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 64.00 DKK
    8% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
PEEK rør kommer i en række indvendige diameterstørrelser. Cytiva Lifescience™ PEEK Slange er et vigtigt tilbehør til kromatografi.
  • Polyetheretherketon (PEEK )
  • En række størrelser er tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Slanger
Oversigt PEEK Rør, 2 m, i.d. 0,75 mm, od 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.58 mm
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale PEEK