Få mere at vide
IDEX Health & Science, LLC PEEK Slange
Beskrivelse
PEEK Tubing er biokompatibelt og optimeret til brug i højtryksapplikationer. Dets karakteristiske materialer gør det inert over for de fleste opløsningsmidler og giver en glat indvendig overflade, der forbedrer opløsningen af prøvebånd. Tubing fås i forskellige farver og størrelser.
- PEEK Tubing
- Length: 5 ft.
- Biocompatible
- Optimized for use in high-pressure applications.
- Inert to most solvents
- Smooth internal surface that improves the resolution of sample bands
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Gul |
| Diameter (engelsk) Indre | 0,007 tommer. |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.18 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.588 mm |
| Samlet længde (engelsk) | 5 ft. |
| Samlet længde (metrisk) | 1.524 m |
| Materiale | PEEK |