Få mere at vide
IDEX Health & Science, LLC PEEK Slange
Artikelnummer. 13029962
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Pakningsstørrelse
13029962 0,005 tommer. Hver
13099892 0,007 tommer. Hver
13023173 0,010 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13029962 Leverandør IDEX Health & Science, LLC Leverandørnr. 0200616
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Biokompatible rør, der er optimeret til brug i højtryksapplikationer
PEEK Tubing er biokompatibelt og optimeret til brug i højtryksapplikationer. Dets karakteristiske materialer gør det inert over for de fleste opløsningsmidler og giver en glat indvendig overflade, der forbedrer opløsningen af prøvebånd. Tubing fås i forskellige farver og størrelser.
  • PEEK Slanger
  • Længde: 5 fod
  • Biokompatibel
  • Optimeret til brug i højtryksapplikationer.
  • Inert over for de fleste opløsningsmidler
  • Glat indre overflade, der forbedrer opløsningen af prøvebånd
Tekniske data
Type Slanger
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Rød
Diameter (engelsk) Indre 0,005 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/32 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0.127 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0.794 mm
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Samlet længde (metrisk) 1.524 m
Materiale PEEK