Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/32 in. OD, 5 fod
Artikelnummer. 16692552
Skift visning
Diameter (engelsk) Indre:
0,0025 tommer.
0,004 tommer.
0,005 tommer.
0,007 tommer.
0,010 tommer.
0,015 tommer.
0,020 tommer.
Farve:
Blå
Grå
Gul
Neutral
Orange
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (engelsk) Indre Farve Pakningsstørrelse
16692552 0,004 tommer. Sort -
16652552 0,0025 tommer. Neutral Hver
15700989 0,005 tommer. Rød Hver
15740989 0,007 tommer. Gul Hver
15780989 0,010 tommer. Blå Hver
15720999 0,015 tommer. Grå Hver
16632562 0,015 tommer. Neutral -
15760999 0,020 tommer. Orange Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 16692552 Leverandør Trajan Scientific and Medical Leverandørnr. 13010040065F
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
  • Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
  • Bio-inert annonce biokompatibel
  • Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
  • Udvaskningsfri farvestoffer
  • Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
  • Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
  • Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
Farve Sort
Diameter (engelsk) Indre 0,004 tommer.
Diameter (engelsk) Ydre 1/32 tommer.
Samlet længde (engelsk) 5 ft.
Materiale PEEK
Maksimalt tryk 5000 psi (345 bar)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 100 °C
Må kun benyttes til forskningsformål.