Få mere at vide
Trajan Scientific and Medical PEEK Rør, 1/16 in. OD, 50 fod
Designet specielt til moderne LC, LCMS og automatiseringsbrug. Et fleksibelt alternativ til rustfrit stålrør i højtryksapplikationer, det sikrer reproducerbarhed i dine kromatografistrømningshastigheder og resultater gennem glat indre overflade sammen med konsistente og stramme tolerancer ID'er
1512.34 DKK - 2094.29 DKK
Tekniske data
| pH-område | 2 til 14 |
|---|---|
| Diameter (engelsk) Ydre | 1/16 tommer. |
| Samlet længde (engelsk) | 50 ft. |
| Materiale | PEEK |
| Maks. Driftstemperatur (metrisk) | 100 °C |
| Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Indre | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikelnummer | Brand | Diameter (engelsk) Indre | Farve | Pris | Antal & tilgængelighed | |||||
|
16662562
|
Trajan Scientific and Medical
1302002500-50F |
0,0025 tommer. | Neutral |
2150.00 DKK 2094.29 DKK / Hver Spare 55.71 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15790999
|
Trajan Scientific and Medical
1302004006-50F |
0,004 tommer. | Sort |
2150.00 DKK 2094.29 DKK / Hver Spare 55.71 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15731009
|
Trajan Scientific and Medical
1302005001-50F |
0,005 tommer. | Rød |
2115.00 DKK 2094.29 DKK / Hver Spare 20.71 DKK 0.98% Slukket |
Forventet forsendelse: 01-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15771009
|
Trajan Scientific and Medical
1302007002-50F |
0,007 tommer. | Gul |
2150.00 DKK 2094.29 DKK / Hver Spare 55.71 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15711019
|
Trajan Scientific and Medical
1302010003-50F |
0,010 tommer. | Blå |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15751019
|
Trajan Scientific and Medical
1302013004-50F |
0,013 tommer. | Orange |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15791019
|
Trajan Scientific and Medical
1302015008-50F |
0,015 tommer. | Grå |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
16602572
|
Trajan Scientific and Medical
1302015000-50F |
0,015 tommer. | Neutral |
2060.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 547.66 DKK 26% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15731029
|
Trajan Scientific and Medical
1302020004-50F |
0,020 tommer. | Orange |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15711039
|
Trajan Scientific and Medical
1302030005-50F |
0,030 tommer. | Grøn |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 02-12-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15771029
|
Trajan Scientific and Medical
1302030001-50F |
0,030 tommer. | Rød |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 26-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
|
15751039
|
Trajan Scientific and Medical
1302040000-50F |
0,040 tommer. | Neutral |
1555.00 DKK 1512.34 DKK / Hver Spare 42.66 DKK 2% Slukket |
Forventet forsendelse: 28-11-2025
Log ind for at se lagerbeholdningen. |
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
|
||||
Beskrivelse
- Fremragende kemisk resistens og inert over for de mest almindeligt anvendte opløsningsmidler. Undtagelser er meget kaustiske reagenser, stærke syrer og baser
- Bio-inert annonce biokompatibel
- Farvekodet efter industristandarder for nem identifikation af indvendig diameter
- Udvaskningsfri farvestoffer
- Glatte indvendige vægge og præcise ID'er
- Fungerer godt med både polymerbeslag og rustfri stålbeslag
- Kan formes efter specifikke kundebehov
Tekniske data
| 2 til 14 | |
| 50 ft. | |
| 100 °C |
| 1/16 tommer. | |
| PEEK |
Må kun benyttes til forskningsformål.